1,2-Dibromo-4-iodobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,2-Dibromo-4-iodobenzene
OR61541-1G OR61541-25G OR61541-5G
APOSOR61541-1GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR61541-1G APOSOR61541-25G APOSOR61541-5G
1,2-Dibromo-4-iodobenzène 98%
1,2-Dibromo-4-iodobenzène
Formule: C₆H₃Br₂I
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09753707
Numéro CAS: 909072-74-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité