Purine-2,6-diyldiamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 9H-Purine-2,6-diamine, 7H-Purine-2,6-diamine
OR6157-1G OR6157-5G OR6157-10G OR6157-25G
APOSOR6157-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR6157-1G APOSOR6157-5G APOSOR6157-10G APOSOR6157-25G
Purine-2,6-diyldiamine 98%
Purine-2,6-diyldiamine
Formule: C₅H₆N₆
MW: 150,14 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00213668
Numéro CAS: 1904-98-9
EINECS: 217-605-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité