2,4-Xylénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR61605-100G OR61605-25G OR61605-500G
APOSOR61605-100GEA 51 EUR InStock
APOSOR61605-100G APOSOR61605-25G APOSOR61605-500G
2,4-Xylénol 98%
2,4-Xylénol
Formule: C₈H₁₀O
Point d'ébullition: 209…213 °C
Point de fusion: 22…23 °C
Densité: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002233
Numéro CAS: 105-67-9
EINECS: 203-321-6
ONU: 2928
ADR: 6.1+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité