3-Bromo-1-N-methylbenzene-1,2-diamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR61609-1G OR61609-250MG
APOSOR61609-1GEA 374 EUR InStock
APOSOR61609-1G APOSOR61609-250MG
3-Bromo-1-N-methylbenzene-1,2-diamine
3-Bromo-1-N-methylbenzene-1,2-diamine
Formule: C₇H₉BrN₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12024390
Numéro CAS: 1150617-55-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité