Acide 5-chloro-o-toluique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Acide 5-chloro-o-toluique
APOSOR6168-100GEA 91.6 EUR InStock
APOSOR6168-100G APOSOR6168-5G APOSOR6168-25G
Acide 5-chloro-o-toluique 98%
Acide 5-chloro-2-méthylbenzoïque
Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Point de fusion: 168…173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045842
Numéro CAS: 7499-06-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité