3-Bromo-4-formylpyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde, 3-Bromoisonicotinaldehyde, 3-Bromopyridine-4-carboxaldehyde
OR6177-1G OR6177-25G
APOSOR6177-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR6177-1G APOSOR6177-25G
3-Bromo-4-formylpyridine 95%
3-Bromo-4-formylpyridine
Formule: C₆H₄BrNO
MW: 186,01 g/mol
Point de fusion: 81…82 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05864506
Numéro CAS: 70201-43-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité