1H-Pyrrole-3-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Pyrrole-3-carboxaldehyde
OR6181-250MG OR6181-10G OR6181-1G
APOSOR6181-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR6181-250MG APOSOR6181-10G APOSOR6181-1G
1H-Pyrrole-3-carbaldehyde 95%
1H-Pyrrole-3-carbaldehyde
Formule: C₅H₅NO
MW: 95,10 g/mol
Point de fusion: 65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426733
Numéro CAS: 7126-39-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité