3-Methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6183-10G OR6183-1G OR6183-5G
APOSOR6183-10GEA 256 EUR InStock
APOSOR6183-10G APOSOR6183-1G APOSOR6183-5G
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C5H6N2O
MW: 110,12 g/mol
Point de fusion: 105…110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01313822
Numéro CAS: 112758-40-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité