6-Quinolinecarboxaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Formylquinoline
OR6184-1G OR6184-250MG
APOSOR6184-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR6184-1G APOSOR6184-250MG
6-Quinolinecarboxaldehyde 97%
6-Quinolinecarboxaldehyde
Formule: C₁₀H₇NO
MW: 157,1700 g/mol
Point de fusion: 75…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00805836
Numéro CAS: 4113-04-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité