2-Bromobenzylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR6194-5GEA 69.8 EUR InStock
APOSOR6194-5G APOSOR6194-1G APOSOR6194-25G
2-Bromobenzylamine 98%
2-Bromobenzylamine
Formule: C₇H₈BrN
MW: 186,05 g/mol
Point d'ébullition: 118…119 °C/9mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025572
Numéro CAS: 3959-05-5
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité