3-(Aminomethyl)benzoic acid hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(Aminomethyl)benzoic acid, HCl
OR6195-5G OR6195-25G
APOSOR6195-5GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR6195-5G APOSOR6195-25G
3-(Aminomethyl)benzoic acid hydrochloride 95%
3-(Aminomethyl)benzoic acid hydrochloride
Formule: C₈H₁₀ClNO₂
MW: 187,62 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03791117
Numéro CAS: 876-03-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité