Acetobromo-α-D-glucuronic acid methyl ester 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6200T-1G OR6200T-5G OR6200T-25G
APOSOR6200T-1GEA 50.9 EUR InStock
APOSOR6200T-1G APOSOR6200T-5G APOSOR6200T-25G
Acetobromo-α-D-glucuronic acid methyl ester 95+%
Acetobromo-alpha-D-glucuronic acid methyl ester
Formule: C₁₃H₁₇BrO₉
MW: 397,174 g/mol
Point de fusion: 82…110 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00061613
Numéro CAS: 21085-72-3
EINECS: 244-203-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité