N-Methyl-N-[(2-methyl-1H-indol-3-yl)methyl]amine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR6212-1G OR6212-250MG OR6212-500MG
APOSOR6212-1GEA 1040 EUR InStock
APOSOR6212-1G APOSOR6212-250MG APOSOR6212-500MG
N-Methyl-N-[(2-methyl-1H-indol-3-yl)methyl]amine
N-Methyl-N-[(2-methyl-1H-indol-3-yl)methyl]amine
Formule: C₁₁H₁₄N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08056294
Numéro CAS: 335032-50-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité