7-Nitroindole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6214-25G OR6214-5G
APOSOR6214-25GEA 81.2 EUR InStock
APOSOR6214-25G APOSOR6214-5G
7-Nitroindole
7-Nitroindole
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Point de fusion: 96…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005683
Numéro CAS: 6960-42-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité