2-Bromo-3-nitroanisole 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR6218-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR6218-1G APOSOR6218-25G APOSOR6218-5G
2-Bromo-3-nitroanisole 99%
2-Bromo-3-nitroanisole
Formule: C₇H₆BrNO₃
MW: 232,0300 g/mol
Point de fusion: 93…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07779272
Numéro CAS: 67853-37-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité