5-Dihydroxyboronylnicotinic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR6227-1GEA 561 EUR InStock
APOSOR6227-1G APOSOR6227-250MG
5-Dihydroxyboronylnicotinic acid
5-Dihydroxyboronylnicotinic acid
Formule: C₆H₆BNO₄
MW: 166,93 g/mol
Point de fusion: 226…230 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02323212
Numéro CAS: 913836-03-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité