Cyclopropylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR6228-5GEA 19 EUR InStock
APOSOR6228-5G APOSOR6228-100G APOSOR6228-1G APOSOR6228-25G
Cyclopropylboronic acid 98%
Cyclopropylboronic acid
Formule: C₃H₇BO₂
MW: 85,90 g/mol
Point de fusion: 90…95 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD04038750
Numéro CAS: 411235-57-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité