Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide p-toluique 95+%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Acide 4-méthylbenzoïqueAcide 4-toluique

APOSOR6229-100GEA 51 EUR InStock
APOSOR6229-100G
Acide p-toluique 95+%
Acide p-toluique


Formule: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Point d'ébullition: 274…275 °C
Point de fusion: 177…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002565
Numéro CAS: 99-94-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité