Acide 2-bromo-3-nitrobenzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR6235-100GEA 246 EUR InStock
APOSOR6235-100G APOSOR6235-25G APOSOR6235-5G
Acide 2-bromo-3-nitrobenzoïque 98%
Acide 2-bromo-3-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄BrNO₄
MW: 246,02 g/mol
Point de fusion: 184…188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074899
Numéro CAS: 573-54-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité