Acide 3-amino-4-hydroxybenzoïque 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR6238-100GEA 184 EUR InStock
APOSOR6238-100G APOSOR6238-25G
Acide 3-amino-4-hydroxybenzoïque 97%
Acide 3-amino-4-hydroxybenzoïque
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Point de fusion: 198…208 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007697
Numéro CAS: 1571-72-8
EINECS: 216-390-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité