4-Amino-3-bromobenzoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR6241-25GEA 93.1 EUR InStock
APOSOR6241-25G
4-Amino-3-bromobenzoic acid 98%
4-Amino-3-bromobenzoic acid
Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,0320 g/mol
Point de fusion: 211…215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407439
Numéro CAS: 6311-37-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité