L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Acide salicylique 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Hydroxybenzoic acid, o-Hydroxybenzoic acid
OR6245-250G OR6245-500G OR6245-100G
APOSOR6245-250GEA 29 EUR InStock
APOSOR6245-250G APOSOR6245-500G APOSOR6245-100G
Acide salicylique 99%
Acide salicylique
Formule: (HO)C₆H₄CO₂H
MW: 138.12 g/mol
Point d'ébullition: 211 °C/20mmHg
Point de fusion: 158…161 °C
Densité: 1.44 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002439
Numéro CAS: 69-72-7
EINECS: 200-712-3
Merck Index: 13,08411
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité