C2 Ceramide
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR6251T-5MGEA 168 EUR InStock
APOSOR6251T-5MG APOSOR6251T-10MG
C2 Ceramide
C2 Ceramide
A biologically active, cell permeable, non-physiological ceramide analog. It inhibits cell proliferation, induces monocytic differentiation of HL-60 cells & inducesapoptosis.
Formule: C₂₀H₃₉NO₃
Point d'ébullition: 87…89 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00153903
Numéro CAS: 3102-57-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité