2,3-Diméthylquinoxaline 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR6254-100G OR6254-25G
APOSOR6254-100GEA 343 EUR InStock
APOSOR6254-100G APOSOR6254-25G
2,3-Diméthylquinoxaline 97+%
2,3-Diméthylquinoxaline
Formule: C₁₀H₁₀N₂
Point d'ébullition: 257…259 °C
Point de fusion: 104…108 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006728
Numéro CAS: 2379-55-7
EINECS: 219-162-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité