Acide 4-méthyl-2-pyridinecarboxylique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Methylpicolinic acid, 4-Methylpyridine-2-carboxylic acid
OR6256-1G OR6256-5G
APOSOR6256-1GEA 34.8 EUR InStock
APOSOR6256-1G APOSOR6256-5G
Acide 4-méthyl-2-pyridinecarboxylique 97%
Acide 4-méthyl-2-pyridinecarboxylique
Formule: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Point de fusion: 137…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03731175
Numéro CAS: 4021-08-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité