4-Aminopyridine-2-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Aminopyridine-2-carboxylic Acid
OR6260-1G OR6260-250MG
APOSOR6260-1GEA 78.3 EUR InStock
APOSOR6260-1G APOSOR6260-250MG
4-Aminopyridine-2-carboxylic acid 97%
4-Aminopyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Point de fusion: 319 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02685671
Numéro CAS: 100047-36-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité