5-Bromo-6-chloronicotinic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6264-1G OR6264-25G OR6264-5G
APOSOR6264-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR6264-1G APOSOR6264-25G APOSOR6264-5G
5-Bromo-6-chloronicotinic acid 97%
5-Bromo-6-chloronicotinic acid
Formule: C₆H₃BrClNO₂
MW: 236,45 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01927098
Numéro CAS: 29241-62-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité