2,5-Dimethylthiophene-3-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6267-1G OR6267-500MG
APOSOR6267-1GEA 379 EUR InStock
APOSOR6267-1G APOSOR6267-500MG
2,5-Dimethylthiophene-3-carboxylic acid 97%
2,5-Dimethylthiophene-3-carboxylic acid
Formule: C₇H₈O₂S
MW: 156,2 g/mol
Point de fusion: 118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01860238
Numéro CAS: 26421-32-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité