4-Oxazolecarboxylic acid 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6277-1G OR6277-250MG OR6277-5G
APOSOR6277-1GEA 17.6 EUR InStock
APOSOR6277-1G APOSOR6277-250MG APOSOR6277-5G
4-Oxazolecarboxylic acid 98+%
4-Oxazolecarboxylic acid
Formule: C₄H₃NO₃
Point de fusion: 130…135 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06797151
Numéro CAS: 23012-13-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité