Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-methylpyrimidine-5-carboxylic acid 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR6294-5GEA 176 EUR InStock
APOSOR6294-5G
2-methylpyrimidine-5-carboxylic acid 97%
2-methylpyrimidine-5-carboxylic acid


Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,126 g/mol
Point de fusion: 203…205 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08235210
Numéro CAS: 5194-32-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité