2,4-Dihydroxypyrimidine-5-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6297-10G OR6297-1G OR6297-25G
APOSOR6297-10GEA 139 EUR InStock
APOSOR6297-10G APOSOR6297-1G APOSOR6297-25G
2,4-Dihydroxypyrimidine-5-carboxylic acid
2,4-Dihydroxypyrimidine-5-carboxylic acid
Formule: C₅H₄N₂O₄
MW: 156,10 g/mol
Point de fusion: 283 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006023
Numéro CAS: 23945-44-0
EINECS: 245-947-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité