Methyl-4-ethynylbenzoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4-ethynylbenzoate
OR63024-1G OR63024-25G OR63024-5G
APOSOR63024-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR63024-1G APOSOR63024-25G APOSOR63024-5G
Methyl-4-ethynylbenzoate 98%
Methyl-4-ethynylbenzoate
Formule: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Point de fusion: 92…95 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00168820
Numéro CAS: 3034-86-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité