Acide 4-chloro-3-iodobenzoïque 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR63026-100G
APOSOR63026-100GEA 126 EUR InStock
APOSOR63026-100G
Acide 4-chloro-3-iodobenzoïque 97%
Acide 4-chloro-3-iodobenzoïque
Formule: C₇H₄ClIO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079732
Numéro CAS: 42860-04-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité