3-Chloro-2-nitroaniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR63031-5G
APOSOR63031-5GEA 58 EUR InStock
APOSOR63031-5G
3-Chloro-2-nitroaniline 97%
3-Chloro-2-nitroaniline
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,57 g/mol
Point de fusion: 106…108 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01317803
Numéro CAS: 59483-54-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité