Acide 3-quinoléinecarboxylique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6309-100G OR6309-25G
APOSOR6309-100GEA 430 EUR InStock
APOSOR6309-100G APOSOR6309-25G
Acide 3-quinoléinecarboxylique 97%
Acide 3-quinoléinecarboxylique
Formule: C₁₀H₇NO₂
Point de fusion: 277…283 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006770
Numéro CAS: 6480-68-8
EINECS: 229-337-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité