3,5-Diméthylbenzylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6321-10G OR6321-2G OR6321-5G OR6321-1G OR6321-25G
APOSOR6321-10GEA 280 EUR InStock
APOSOR6321-10G APOSOR6321-2G APOSOR6321-5G APOSOR6321-1G APOSOR6321-25G
3,5-Diméthylbenzylamine 97%
3,5-Diméthylbenzylamine
Formule: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Point d'ébullition: 102…104 °C/10mmHg
Point d'éclair: 54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040753
Numéro CAS: 78710-55-1
ONU: 2924
ADR: 3+8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité