3-Furoate d'éthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl furan-3-carboxylate, Ethyl 3-Furoate, Ethyl 3-Furancarboxylate, 3-Furancarboxylic acid ethyl ester, 3-Furoic acid ethyl ester
OR6328-25G
APOSOR6328-25GEA 172 EUR InStock
APOSOR6328-25G
3-Furoate d'éthyle 98%
3-Furoate d'éthyle
Formule: C₇H₈O₃
MW: 140,14 g/mol
Point d'ébullition: 93…95 °C/35mmHg
Densité: 1.038 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 59 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005348
Numéro CAS: 614-98-2
EINECS: 210-403-5
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité