1-(4-Chlorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR6329-1G OR6329-5G OR6329-25G
APOSOR6329-1GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR6329-1G APOSOR6329-5G APOSOR6329-25G
1-(4-Chlorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-(4-Chlorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₀ClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00158023
Numéro CAS: 39629-87-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité