1-Benzyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Benzyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic Acid
OR6330-25G OR6330-5G
APOSOR6330-25GEA 273 EUR InStock
APOSOR6330-25G APOSOR6330-5G
1-Benzyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 97%
1-Benzyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₃NO₃
MW: 219,24 g/mol
Point de fusion: 142…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085749
Numéro CAS: 5733-86-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité