5-Oxo-1-pyridin-4-ylpyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6334-1G OR6334-250MG
APOSOR6334-1GEA 618 EUR InStock
APOSOR6334-1G APOSOR6334-250MG
5-Oxo-1-pyridin-4-ylpyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
5-Oxo-1-pyridin-4-ylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₃
MW: 206,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07364770
Numéro CAS: 914637-50-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité