5-Oxo-1-(1,3-thiazol-2-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR6337-1G OR6337-250MG OR6337-500MG OR6337-2.5G OR6337-5G
APOSOR6337-1GEA 340 EUR InStock
APOSOR6337-1G APOSOR6337-250MG APOSOR6337-500MG APOSOR6337-2.5G APOSOR6337-5G
5-Oxo-1-(1,3-thiazol-2-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
5-Oxo-1-(1,3-thiazol-2-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₈H₈N₂O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07364777
Numéro CAS: 914637-54-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité