4-Oxocyclohexanecarboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR6345-1G OR6345-25G OR6345-5G
APOSOR6345-1GEA 29 EUR InStock
APOSOR6345-1G APOSOR6345-25G APOSOR6345-5G
4-Oxocyclohexanecarboxylic acid 95%
4-Oxocyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₇H₁₀O₃
MW: 142,16 g/mol
Point de fusion: 67…71 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00102035
Numéro CAS: 874-61-3
EINECS: 677-204-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité