3-Methylenecyclobutanecarboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-methylidenecyclobutane-1-carboxylic acid
OR6346-1G OR6346-5G OR6346-250MG
APOSOR6346-1GEA 33.5 EUR InStock
APOSOR6346-1G APOSOR6346-5G APOSOR6346-250MG
3-Methylenecyclobutanecarboxylic acid 97%
3-Methylenecyclobutanecarboxylic acid
Formule: C6H8O2
MW: 112,13 g/mol
Point d'ébullition: 102…103 °C/8.3mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00101901
Numéro CAS: 15760-36-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité