5H-Imidazo[1,2-b]pyrazole-2-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6352-100MG
APOSOR6352-100MGEA 121 EUR InStock
APOSOR6352-100MG
5H-Imidazo[1,2-b]pyrazole-2-carboxylic acid 95%
5H-Imidazo[1,2-b]pyrazole-2-carboxylic acid
Formule: C₆H₅N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08056315
Numéro CAS: 914637-58-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité