Acide 4-méthyl-2-penténoïque 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR6364-10G OR6364-50G
APOSOR6364-10GEA 94.5 EUR InStock
APOSOR6364-10G APOSOR6364-50G
Acide 4-méthyl-2-penténoïque 97%
Acide 4-méthyl-2-penténoïque
Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Point d'ébullition: 212 °C
Densité: 0.959 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00043804
Numéro CAS: 10321-71-8
EINECS: 233-706-4
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité