Picolinoyl chloride hydrochloride 93%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Pyridine-2-carbonyl chloride hydrochloride
OR6370-1G OR6370-5G OR6370-10G
APOSOR6370-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR6370-1G APOSOR6370-5G APOSOR6370-10G
Picolinoyl chloride hydrochloride 93%
Picolinoyl chloride hydrochloride
Formule: C₆H₅Cl₂NO
MW: 178,0160 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00060193
Numéro CAS: 39901-94-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité