D,L-Anatabine 94%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1,2,3,6-Tetrahydro-2,3'-bipyridine, (R,S)-Anatabine
OR6370T-100MG OR6370T-250MG
APOSOR6370T-100MGEA 72.5 EUR InStock
APOSOR6370T-100MG APOSOR6370T-250MG
D,L-Anatabine 94%
D,L-Anatabine
A minor component in tobacco.
Formule: C₁₀H₁₂N₂
MW: 160,22 g/mol
Point d'ébullition: 116…117 °C/1mmHg
Densité: 1.086 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078278
Numéro CAS: 2743-90-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité