Acide acétohydroxamique
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: N-Hydroxyacetamide
OR6375T-25G OR6375T-5G
APOSOR6375T-25GEA 48.1 EUR InStock
APOSOR6375T-25G APOSOR6375T-5G
Acide acétohydroxamique
Acetohydroxamic acid
A urease inhibitor.
Formule: C₂H₅NO₂
MW: 75,0666 g/mol
Point de fusion: 86…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009994
Numéro CAS: 546-88-3
EINECS: 208-913-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité