5-Methyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR6378-1G OR6378-250MG OR6378-500MG
APOSOR6378-1GEA 481 EUR InStock
APOSOR6378-1G APOSOR6378-250MG APOSOR6378-500MG
5-Methyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
5-Methyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
Formule: C₅H₄ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08056322
Numéro CAS: 914637-76-6
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité