Ethyl phenylglyoxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl benzoylformate
OR6395-100G OR6395-50G
APOSOR6395-100GEA 205 EUR InStock
APOSOR6395-100G APOSOR6395-50G
Ethyl phenylglyoxylate 98%
Ethyl phenylglyoxylate
Formule: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,19 g/mol
Point d'ébullition: 138…139 °C
Densité: 1.122 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009120
Numéro CAS: 1603-79-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité